Documenti fondamentali
332666
Sigma-Aldrich
Copper(II) methoxide
97%
About This Item
Formula condensata:
Cu(OCH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
125.61
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
97%
Stato
solid
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: copper
Punto di fusione
206 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
CO[Cu]OC
InChI
1S/2CH3O.Cu/c2*1-2;/h2*1H3;/q2*-1;+2
AYNQPTYHFBBKFC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)