33240
2,6-Diaminopimelic acid
≥95.0% (NT), for peptide synthesis
Sinonimo/i:
2,6-Diaminoheptanedioic acid
About This Item
Prodotti consigliati
product name
2,6-Diaminopimelic acid, ≥95.0% (NT)
Saggio
≥95.0% (NT)
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
~295 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
NC(CCCC(N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H14N2O4/c8-4(6(10)11)2-1-3-5(9)7(12)13/h4-5H,1-3,8-9H2,(H,10,11)(H,12,13)
GMKMEZVLHJARHF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3