Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
50 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 334,00 € |
250 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1.350,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H14N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.20
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1726899
334,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to faint beige
application(s)
cell analysis
SMILES string
N[C@H](CCC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H14N2O4/c8-4(6(10)11)2-1-3-5(9)7(12)13/h4-5H,1-3,8-9H2,(H,10,11)(H,12,13)/t4-,5+
InChI key
GMKMEZVLHJARHF-SYDPRGILSA-N
Application
Meso-2,6-diaminopimelic acid may be used to study peptidoglycan structure and function within the cell walls of bacteria.
Biochem/physiol Actions
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥95.0% (NT) | assay ≥95% (TLC) | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| color white to faint beige | color - | color - | color - |
| application(s) cell analysis | application(s) peptide synthesis | application(s) - | application(s) - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?