Spend 500 € — Save 5%; Spend 800 € — Save 10%; Spend 1700 € — Save 15%*
Accedi per verificare l'idoneità. Acquista Prodotti
Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 369,00 € |
10 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 707,00 € |
Informazioni su questo articolo
369,00 €
Risparmia Fino a 15%
Nome del prodotto
2,6-Diaminopimelic acid, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
color
white to very faintly brown
mp
~295 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
NC(CCCC(N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H14N2O4/c8-4(6(10)11)2-1-3-5(9)7(12)13/h4-5H,1-3,8-9H2,(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
GMKMEZVLHJARHF-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- as a supplement in glucose minimal media for screening Bacillus subtilis(44)
- as a component of lysogeny broth (LB) agar for screening E coli transformants(45)
- as a standard in thin layer chromatography for the characterization of DAP isoforms from Streptomyces strains(46)
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (TLC) | description ≥95.0% (NT) | description ≥99.0% (TLC) | description 95% |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥95.0% (NT) | assay ≥99.0% (TLC) | assay 95% |
| technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) - | technique(s) thin layer chromatography (TLC): suitable | technique(s) - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp ~295 °C (dec.) (lit.) | mp ~295 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp >300 °C (lit.) |
| color white to very faintly brown | color - | color colorless | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,6-Diaminopimelic acid
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?