Documenti fondamentali
329495
Sigma-Aldrich
1,4,7-Triazacyclononane trihydrochloride
97%
Scegli un formato
1 G
142,00 €
142,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
142,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H15N3 · 3HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.59
Beilstein:
5287631
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
142,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
288 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].Cl[H].Cl[H].C1CNCCNCCN1
InChI
1S/C6H15N3.3ClH/c1-2-8-5-6-9-4-3-7-1;;;/h7-9H,1-6H2;3*1H
HNPMVNQYFPWBKI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1,4,7-Triazacyclononane trihydrochloride can be used as a reagent to prepare:
  • Nonadentate ligand, 1,4,7-tris[(6-carboxypyridin-2-yl)methyl]-1,4,7-triazacyclononane (H3tpatcn), which is used to prepare lanthanide complexes with high water solubility and rigid C3 symmetric structures.[1]
  • Dansyl cryptands as fluorescent indicators via amination of (bromobenzyl)triazacycloalkane and oxadiamines.[2]
  • [1,4,7-tri(3-butenyl)-1,4,7-triazacyclononane and 1,4,7-tri(2-propenyl)-1,4,7-triazacyclononane] by reacting with corresponding alkenyl halide.[3]
Possible reagent for compleximetric titrations with high cation-binding selectivity.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Solid-state and solution properties of the lanthanide complexes of a new nonadentate tripodal ligand derived from 1, 4, 7-triazacyclononane
Gateau C, et al.
Dalton Transactions, 2428-2433 (2003)
Synthesis of Dansyl-Substituted Cryptands Containing Triazacycloalkane Moieties and their Evaluation as Fluorescent Chemosensors
Chernichenko NM, et al.
Synlett, 28(20), 2800-2806 (2017)
An investigation into alkenyl-functionalized 1, 4, 7-triazacyclononanes: Synthesis, metal complexation, and attempted olefin metathesis
Baker MV, et al.
Australian Journal of Chemistry, 55(10), 655-660 (2002)