Documenti fondamentali
329487
Sigma-Aldrich
(−)-8-Phenylmenthol
98%
Sinonimo/i:
(−)-Phenmenthol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H24O
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.36
Beilstein:
3651167
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D −26°, c = 2 in ethanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.53 (lit.)
Densità
0.999 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[C@@H]1CC[C@H]([C@H](O)C1)C(C)(C)c2ccccc2
InChI
1S/C16H24O/c1-12-9-10-14(15(17)11-12)16(2,3)13-7-5-4-6-8-13/h4-8,12,14-15,17H,9-11H2,1-3H3/t12-,14-,15-/m1/s1
WTQIZFCJMGWUGZ-BPLDGKMQSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)