329452
Ethyl 3-(trimethylsilyl)propynoate
99%
Sinonimo/i:
Ethyl 3-(trimethylsilyl)propiolate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.441 (lit.)
P. eboll.
92-96 °C/28 mmHg (lit.)
Densità
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H14O2Si/c1-5-10-8(9)6-7-11(2,3)4/h5H2,1-4H3
QRBKPHYAIRLCLK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
71 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter