Documenti
328758
Sigma-Aldrich
p-Tolyl chloroformate
97%
About This Item
Formula condensata:
ClCO2C6H4CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.59
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5099 (lit.)
P. eboll.
99.5 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
1.188 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1ccc(OC(Cl)=O)cc1
InChI
1S/C8H7ClO2/c1-6-2-4-7(5-3-6)11-8(9)10/h2-5H,1H3
XOFZPIYYMJUNRG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
p-Tolyl chloroformate is an aryl chloroformate and its reaction with dimethylformamide was reported.
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
86 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Reaction of aryl chloroformates with dimethylformamide. Facile in situ synthesis of. alpha.-chlorocresols.
Pattison VA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 33(3), 1084-1087 (1968)