Documenti fondamentali
322393
Sigma-Aldrich
4-Methoxyphenyl chloroformate
98%
Scegli un formato
5 G
62,58 €
62,58 €
Prezzo di listino89,40 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
62,58 €
About This Item
Formula condensata:
ClCO2C6H4OCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
62,58 €
Prezzo di listino89,40 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5254 (lit.)
P. ebollizione
49 °C/0.27 mmHg (lit.)
Densità
1.255 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc(OC(Cl)=O)cc1
InChI
1S/C8H7ClO3/c1-11-6-2-4-7(5-3-6)12-8(9)10/h2-5H,1H3
CCFSGQKTSBIIHG-UHFFFAOYSA-N
Avvertenza
Moisture sensitive material, please handle the material under inert gas (N2)/ glove bag.
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2