Documenti fondamentali
328529
Sigma-Aldrich
4′-(Pentyloxy)-4-biphenylcarbonitrile
liquid crystal (nematic), 99%
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4OC6H4C6H4CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.35
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99%
Stato
liquid crystal (nematic)
Stringa SMILE
CCCCCOc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C#N
InChI
1S/C18H19NO/c1-2-3-4-13-20-18-11-9-17(10-12-18)16-7-5-15(14-19)6-8-16/h5-12H,2-4,13H2,1H3
RDISTOCQRJJICR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4′-(Pentyloxy)-4-biphenylcarbonitrile (5-OCB) liquid crystals are the member of the oxycyanobiphenyl family.[1] It exhibits liquid crystalline phase in the temperature range of 47-67.5oC.[1] Crystal and molecular structure of 5-OCB was reported. The crystals belong to the monoclinic system (a=21.378, b=5.695, c=12.789Å).[2] The 5-OCB molecules are antiparallel in layers. H NMR of the phase transitions has been studied.[1]
Applicazioni
5-OCB may be used in indicators and storage devices.[2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Wide-line 1H NMR study of 4?-(pentyloxy)-4-biphenylcarbonitrile in different phase states
Chuvaev VF, et al.
Russian Journal of Inorganic Chemistry, 53(12), 1925-1928 null
X-Ray Studies on the Mesogen 4?-n-Pentyloxy-4-Biphenylcarbonitrile(5OCB) in the Solid Crystalline State
Mandal P and Paul S
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 131(3-4) (1985)