Documenti fondamentali
325880
Sigma-Aldrich
Samarium(III) sulfate octahydrate
99.9% trace metals basis
About This Item
Formula condensata:
Sm2(SO4)3 · 8H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
733.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
for analytical purposes
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: samarium
Impurezze
≤2000 ppm Total rare earth impurities (ICP)
Densità
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.O.[Sm+3].[Sm+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/3H2O4S.8H2O.2Sm/c3*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;/h3*(H2,1,2,3,4);8*1H2;;/q;;;;;;;;;;;2*+3/p-6
SICAFVHZPBSARB-UHFFFAOYSA-H
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)