Documenti fondamentali
325279
Sigma-Aldrich
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
98%
About This Item
Formula condensata:
(CF3)2C6H3CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Punto di fusione
78-80 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(ccc1C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F6O2/c10-8(11,12)4-1-2-6(9(13,14)15)5(3-4)7(16)17/h1-3H,(H,16,17)
PINBPLCVZSKLTF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid may be used in chemical synthesis.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)