325090
Methyl (R)-(+)-3-bromo-2-methylpropionate
97%
Sinonimo/i:
(+)-Methyl (R)-β-bromoisobutyrate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Attività ottica
[α]20/D +16°, neat
Purezza ottica
ee: 99% (GLC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.455 (lit.)
P. eboll.
85 °C/37 mmHg (lit.)
Densità
1.422 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
ester
Stringa SMILE
COC(=O)[C@@H](C)CBr
InChI
1S/C5H9BrO2/c1-4(3-6)5(7)8-2/h4H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
FKWNAVCXZSQYTA-BYPYZUCNSA-N
Applicazioni
- (S)-3-(6-Methoxy-pyridin-3-yl)-2-methylpropionic acid methylester by reacting with 5-bromo-2-methoxy pyridine via nucleophilic displacement reaction.
- Decahydroisoquinoline derivative (NVP-ACQ090) as a potent antagonist of somatostatin sst3 receptor.
It can also be used as a reference compound in the enantioselective alkylation reaction of hydrophobic vitamin B12 derivatives.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
163.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
73 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?