Documenti
322997
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-5-methyl-4-cyclopentene-1,3-dione monohydrate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6O3 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
76-78 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]O[H].CC1=C(O)C(=O)CC1=O
InChI
1S/C6H6O3.H2O/c1-3-4(7)2-5(8)6(3)9;/h9H,2H2,1H3;1H2
SVCSJWWJZOZKLI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3