Documenti fondamentali
320625
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-oxocyclohexanecarboxylate
97%
Sinonimo/i:
4-(Ethoxycarbonyl)cyclohexanone, Ethyl cyclohexanone-4-carboxylate
About This Item
Formula condensata:
(O=)C6H9CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.21
Beilstein:
2520501
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.461 (lit.)
P. ebollizione
150-152 °C/40 mmHg (lit.)
Densità
1.068 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
ketone
Stringa SMILE
CCOC(=O)C1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C9H14O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h7H,2-6H2,1H3
ZXYAWONOWHSQRU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Employed in the preparation of dopamine agonists[1] and the skeleton of tetracyclic diterpenes.[2]
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Tetrahedron Letters, 35, 417-417 (1994)
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 3, 639-639 (1993)
Tetrahedron Letters, 35, 417-417 (1994)