Documenti fondamentali
319724
Sigma-Aldrich
Perfluoro-1-octanesulfonyl fluoride
95% (sum of isomers)
Sinonimo/i:
Heptadecafluorooctanesulfonyl fluoride
About This Item
Formula condensata:
CF3(CF2)7SO2F
Numero CAS:
Peso molecolare:
502.12
Beilstein:
1718067
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
>1 (vs air)
Tensione di vapore
<10 mmHg ( 20 °C)
Saggio
95% (sum of isomers)
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Indice di rifrazione
n20/D 1.301 (lit.)
P. ebollizione
154-155 °C (lit.)
Densità
1.824 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)S(F)(=O)=O
InChI
1S/C8F18O2S/c9-1(10,3(13,14)5(17,18)7(21,22)23)2(11,12)4(15,16)6(19,20)8(24,25)29(26,27)28
BHFJBHMTEDLICO-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)