Documenti fondamentali
316938
Sigma-Aldrich
3-Methoxyphenylacetyl chloride
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3OC6H4CH2COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5392 (lit.)
P. ebollizione
120 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
1.184 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acyl chloride
Stringa SMILE
COc1cccc(CC(Cl)=O)c1
InChI
1S/C9H9ClO2/c1-12-8-4-2-3-7(5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3
UZUYKYNVSJTWEH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)