Documenti fondamentali
316520
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-(+)-2-Amino-3-methoxy-1-phenyl-1-propanol
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3OCH2CH(NH2)CH(C6H5)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
ID PubChem:
Saggio
98%
Stato
solid
Attività ottica
[α]18/D +25°, c = 10.6 in chloroform
Punto di fusione
51-53 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC[C@H](N)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO2/c1-13-7-9(11)10(12)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9-10,12H,7,11H2,1H3/t9-,10-/m0/s1
SNTCCWUWWYWRLN-UWVGGRQHSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)