Documenti fondamentali
316296
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-fluorophenol
98%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3(F)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Per informazioni sul prodotto 316296, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.566 (lit.)
P. ebollizione
79 °C/7 mmHg (lit.)
Densità
1.744 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
Stringa SMILE
Oc1ccc(Br)cc1F
InChI
1S/C6H4BrFO/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H
RYVOZMPTISNBDB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Bromo-2-fluorophenol can be used as a starting material for the synthesis of:
  • 4-Bromo-2-fluoro-6-iodoanisole via iodination and methylation.[1]
  • 2-Phenylpyran-4-ones for active cyclooxygenase-2 inhibitor evaluation.[2]
  • 1,4-Disubstituted 3-cyano-2-pyridones.[3]
  • Dicationic imidazolium-based compounds.[4]
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
99 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Efficient and Reliable Iodination and O-Methylation of Fluorinated Phenols
Francke R, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2010(12), 2357-2362 (2010)
Dicationic imidazolium-based ionic liquids and ionic liquid crystals with variously positioned fluoro substituents
Li X, et al.
Journal of Materials Chemistry, 19(43), 8232-8238 (2009)
Discovery of 1, 4-disubstituted 3-cyano-2-pyridones: a new class of positive allosteric modulators of the metabotropic glutamate 2 receptor
Cid JM, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 55(5), 2388-2405 (2012)
Synthesis and biological evaluation of 2-phenylpyran-4-ones: a new class of orally active cyclooxygenase-2 inhibitors
Caturla F, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 47(15), 3874-3886 (2004)