Documenti
309680
Sigma-Aldrich
5,6-Dihydro-4-hydroxy-6-methyl-2H-pyran-2-one
Sinonimo/i:
(±)-Gerberin aglycone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
powder
Punto di fusione
126-128 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1CC(O)=CC(=O)O1
InChI
1S/C6H8O3/c1-4-2-5(7)3-6(8)9-4/h3-4,7H,2H2,1H3
PXNRZJNTMDCHFR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
5,6-Dihydro-4-hydroxy-6-methyl-2H-pyran-2-one was used in the synthesis of spiro-γ/δ-dilactone as a mixture of diastereomers.
Reactant involved in:
  • Synthesis of spiroheterocycles with fused heterosystems
  • Preparation of insecticidal heterolignans
  • Cyclization of aminoanilino lactones on diazotization
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Hang W.
Tetrahedron Letters, 41(15), 2523-2527 (2000)