Documenti fondamentali
308374
Sigma-Aldrich
Lithium thiocyanate hydrate
Sinonimo/i:
Lithium rhodanide
Scegli un formato
25 G
191,00 €
100 G
410,00 €
191,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
191,00 €
100 G
410,00 €
About This Item
Formula condensata:
LiSCN · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
65.02 (anhydrous basis)
Beilstein:
3623307
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
191,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Saggio
98.0-102.0% dry basis (silver nitrate titration)
Stato
solid
Stringa SMILE
[H]O[H].[Li]SC#N
InChI
1S/CHNS.Li.H2O/c2-1-3;;/h3H;;1H2/q;+1;/p-1
UNTVNJAFDYEXLD-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Barbara Gorska et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 19(11), 7923-7935 (2017-03-07)
This manuscript reports on the novel insight into the development of high voltage carbon/carbon electrochemical capacitors operating in aqueous solutions of alkali metals and ammonium thiocyanates (KSCN, NaSCN, LiSCN, and NH
Paul D Lane et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 22(17), 9438-9447 (2020-04-22)
The liquid-liquid transition in supercooled liquid water, predicted to occur around 220 K, is controversial due to the difficulty of studying it caused by competition from ice crystallization (the so-called "no man's land"). In aqueous solutions, it has been predicted
Qianglu Lin et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(19), 6644-6653 (2017-04-22)
The use of semiconductor nanocrystal quantum dots (QDs) in optoelectronic devices typically requires postsynthetic chemical surface treatments to enhance electronic coupling between QDs and allow for efficient charge transport in QD films. Despite their importance in solar cells and infrared