Documenti fondamentali
308188
Sigma-Aldrich
Benzoyl isocyanate
technical grade, 90%
Scegli un formato
1 G
49,10 €
5 G
128,00 €
49,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
49,10 €
5 G
128,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5CONCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.13
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
49,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Saggio
90%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5514 (lit.)
P. ebollizione
94-96 °C/21 mmHg (lit.)
Densità
1.171 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
isocyanate
phenyl
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C=NC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H5NO2/c10-6-9-8(11)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
LURYMYITPCOQAU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
The reaction mechanism of benzoyl isocyanate with 6-benzyl-6-azabicyclo[2.2.1]hept-2-ene was studied[1].
Applicazioni
Benzoyl isocyanate was used as a capping reagent for low-reactivity hydroxy groups in the solid-phase-supported oligosaccharide synthesis[2].
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
72 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Xiangyang Wu et al.
The Journal of organic chemistry, 69(6), 1853-1857 (2004-04-03)
Solid-phase-supported oligosaccharide synthesis of a core N-glycan tetrasaccharide and of a trisaccharide containing the Galili antigen is reported. The synthesis is based on a hydroxymethylbenzyl benzoate spacer-linker system attached to the Merrifield resin, O-Fmoc-protected O-glycosyl trichloroacetimidates as glycosyl donors, and
Cong Zhang et al.
The journal of physical chemistry. A, 114(8), 2913-2919 (2010-02-09)
Reaction mechanisms of the 6-benzyl-6-azabicyclo[2.2.1]hept-2-ene with benzoyl isocyanate have been investigated using density functional theory (DFT) at the B3LYP/6-31G(d,p) level of theory. The reaction proceeding along six competitive channels includes two categories. That is, two channels are formally [3,3]-sigmatropic rearrangements
P Madhusudhana Reddy et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 186, 8-16 (2017-06-11)
Sensing of F