307882
(R)-(−)-2-Phenylglycine methyl ester hydrochloride
≥95%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D −118°, c = 1 in H2O
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
189-191 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cl.COC(=O)[C@H](N)c1ccccc1
InChI
1S/C9H11NO2.ClH/c1-12-9(11)8(10)7-5-3-2-4-6-7;/h2-6,8H,10H2,1H3;1H/t8-;/m1./s1
DTHMTBUWTGVEFG-DDWIOCJRSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3