Key Documents
307246
Sigma-Aldrich
3-Butenal diethyl acetal
97%
Sinonimo/i:
4,4-Diethoxy-1-butene
About This Item
Formula condensata:
H2C=CHCH2CH(OC2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.408 (lit.)
P. eboll.
66-67 °C/50 mmHg (lit.)
Densità
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(CC=C)OCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-7-8(9-5-2)10-6-3/h4,8H,1,5-7H2,2-3H3
PRCYIYOCMALJCX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
93.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
34 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)