Documenti fondamentali
307076
Sigma-Aldrich
4′-Methylacetanilide
99%
Sinonimo/i:
p-Acetotoluidide
About This Item
Formula condensata:
CH3CONHC6H4CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Per informazioni sul prodotto 307076, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Saggio
99%
P. ebollizione
307 °C (lit.)
Punto di fusione
149-151 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)Nc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H11NO/c1-7-3-5-9(6-4-7)10-8(2)11/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)
YICAMJWHIUMFDI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4′-Methylacetanilide was used in the synthesis of stable crystalline phosphorus ylides[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
An efficient synthesis of stable phosphorus ylides derived from triphenylphosphine, dialkyl acetylenedicarboxylates, and an NH-Acid.
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 181(4), 865-877 (2006)