Documenti fondamentali
306088
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-chlorobenzotrifluoride
97%
Sinonimo/i:
2-Bromo-5-chloro-α,α,α-trifluorotoluene
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3(Cl)CF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5080 (lit.)
P. ebollizione
179-180 °C (lit.)
Densità
1.759 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)c1cc(Cl)ccc1Br
InChI
1S/C7H3BrClF3/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10,11)12/h1-3H
OSTIALFVJOFNPP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Bromo-5-chlorobenzotrifluoride was used in preparation of 6-[4-chloro-2-(trifluoromethyl)phenyl]-3-fluoro-2-methylpyridine[1] and 4,4′-dichloro-2,2′-bis(trifluoromethyl) diphenyl sulphone.[2]
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
210.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98.9 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
S Sreenivasa et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 68(Pt 12), o3370-o3370 (2013-03-12)
In the title compound, C13H8ClF4N, the dihedral angle between the benzene and pyridine rings is 59.8 (3)°. In the crystal, mol-ecules are stacked in columns along the b axis through weak C-H⋯π inter-actions.
The preparation of a semicrystalline trifluoromethylated poly (aryl ether sulphone).
Clark JH, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 32(6), 1185-1187 (1994)