Documenti fondamentali
305111
Sigma-Aldrich
4-Chlorophenyl 2-bromoethyl ether
98%
Scegli un formato
5 G
23,65 €
23,65 €
Prezzo di listino47,30 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
23,65 €
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4OCH2CH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.51
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
23,65 €
Prezzo di listino47,30 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Stato
solid
P. ebollizione
165-170 °C/22 mmHg (lit.)
Punto di fusione
40-42 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
chloro
Stringa SMILE
Clc1ccc(OCCBr)cc1
InChI
1S/C8H8BrClO/c9-5-6-11-8-3-1-7(10)2-4-8/h1-4H,5-6H2
YYFLBDSMQRWARK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Chlorophenyl 2-bromoethyl ether may be used in chemical synthesis.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Gregory J Baker et al.
Cell systems, 11(3), 272-285 (2020-09-09)
Accurately profiling systemic immune responses to cancer initiation and progression is necessary for understanding tumor surveillance and, ultimately, improving therapy. Here, we describe the SYLARAS software tool (systemic lymphoid architecture response assessment) and a dataset collected with SYLARAS that describes