Documenti
304115
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-amino-3-ethoxyacrylate hydrochloride
95%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2OC(NH2)=CHCO2CH2CH3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.64
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Punto di fusione
103-105 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.CCO\C(N)=C\C(=O)OCC
InChI
1S/C7H13NO3.ClH/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2;/h5H,3-4,8H2,1-2H3;1H/b6-5+;
JYGHNNMPKVPTKF-IPZCTEOASA-N
Applicazioni
Ethyl 3-amino-3-ethoxyacrylate hydrochloride may be used in chemical synthesis.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3