Documenti fondamentali
303895
Sigma-Aldrich
4-Chromanol
≥99%
Sinonimo/i:
3,4-Dihydro-2H-1-benzopyran-4-ol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H10O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
≥99%
Stato
solid
Punto di fusione
42-44 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
OC1CCOc2ccccc12
InChI
1S/C9H10O2/c10-8-5-6-11-9-4-2-1-3-7(8)9/h1-4,8,10H,5-6H2
MGSHXMOLUWTMGP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Chromanol was used in preparation of 4-α-L-rhamnopyranosyloxychromanol, glycosyl flavonoid, by glycosylation.[1]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Xiaoliang Yang et al.
Organic & biomolecular chemistry, 4(12), 2483-2491 (2006-06-10)
Astilbin, a flavonoid isolated from different plants, shows diverse biological activities. This paper reports the synthesis and immunosuppressive activity of seven analogues of astilbin, which may shed light on the structure-activity relationship of the compounds. The following glycosyl flavonoids, 6-alpha-L-rhamnopyranosyloxyflavanone