Documenti fondamentali
150371
Sigma-Aldrich
2-Acetyl-1-tetralone
98%
Scegli un formato
5 G
76,40 €
25 G
287,00 €
76,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
76,40 €
25 G
287,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H12O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.22
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
76,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Stato
solid
P. ebollizione
135-142 °C/1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
55-57 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
CC(=O)C1CCc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C12H12O2/c1-8(13)10-7-6-9-4-2-3-5-11(9)12(10)14/h2-5,10H,6-7H2,1H3
BSELJBOMYPMBNL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Acetyl-1-tetralone was used in the preparation of dihydronaphtho-pyrrole[1].
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
221.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
105.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Porphyrins with exocyclic rings. Part 5. Synthesis of a naphtho [1, 2-b] porphyrin.
Lash TD and Denny CP.
Tetrahedron, 51(1), 59-66 (1995)