Documenti fondamentali
303852
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Methylbutyl methanesulfonate
99%
About This Item
Formula condensata:
CH3SO3CH2CH(CH3)C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Saggio
99%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]20/D +2.7°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.432 (lit.)
Densità
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
sulfonic acid
Stringa SMILE
CC[C@H](C)COS(C)(=O)=O
InChI
1S/C6H14O3S/c1-4-6(2)5-9-10(3,7)8/h6H,4-5H2,1-3H3/t6-/m0/s1
BANBAERELZGEAJ-LURJTMIESA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)