Documenti fondamentali
697877
Sigma-Aldrich
Tetramethyl(n-propyl)cyclopentadiene
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H20
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
97%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
Indice di rifrazione
n20/D 1.474
Densità
0.811 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCC1C(C)=C(C)C(C)=C1C
InChI
1S/C12H20/c1-6-7-12-10(4)8(2)9(3)11(12)5/h12H,6-7H2,1-5H3
SQGUQDKNIMNMLY-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
160.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
71.1 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)