Documenti
301809
Sigma-Aldrich
4,7-Dimethyl-1,10-phenanthroline
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H12N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.26
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
98%
Punto di fusione
193-195 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccnc2c1ccc3c(C)ccnc23
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Mads Corvinius Nielsen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(24), 8241-8246 (2009-11-10)
A series of 4,7-diamino-1,10-phenanthroline derivatives carrying positively charged side chains has been synthesized, and their G-quadruplex interaction evaluated by circular dichroism (CD) and surface plasmon resonance (SPR). In absence of side chains, 4,7-diamino-1,10-phenanthroline exhibits a weak but significant G-quadruplex stabilizing