Vai a
121908
Neocuproine hydrate
99%
Sinonimo/i:
2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline hydrate
per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
62,80 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
300,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H12N2 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.26 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
207-601-9
MDL number:
Assay:
99%
62,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
99%
solubility
methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to dark yellow
SMILES string
[H]O[H].Cc1ccc2ccc3ccc(C)nc3c2n1
InChI
1S/C14H12N2.H2O/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10(2)16-14(12)13(11)15-9;/h3-8H,1-2H3;1H2
InChI key
MFZBSWSCIWCRKS-UHFFFAOYSA-N
General description
Neocuproine hydrate is chelating agent and forms complex with Cu+ formed by reduction of Cu+2 by hydroxylamine hydrochloride and produces electrochemiluminescence. It is an efficient ligand for alcohol oxidation with palladium in 1:1 water/DMSO mixtures.
Application
Neocuproine hydrate was used in determination of copper ions in aqueous solution using electrochemiluminescence.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
N1626146617N1501
Neocuproine ≥98%
Sigma-Aldrich
N1501
Neocuproine
assay
99%
assay
-
assay
98%
assay
≥98%
solubility
methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to dark yellow
solubility
-
solubility
water: soluble 100 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow (to red)
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)