Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 110,00 € |
5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 450,00 € 382,50 € |
Informazioni su questo articolo
110,00 €
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥97%
form
crystalline
color
yellow to orange
mp
202-204 °C (lit.)
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to orange
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cc2cccnc2c3ncccc13
InChI
1S/C12H7N3O2/c16-15(17)10-7-8-3-1-5-13-11(8)12-9(10)4-2-6-14-12/h1-7H
InChI key
PDDBTWXLNJNICS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic | biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source - |
| assay ≥97% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% | assay ≥95% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form crystalline | form crystalline | form powder | form crystalline |
| solubility ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to orange | solubility ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faint yellow or tan | solubility methanol: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow | solubility 1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to brown |
| mp 202-204 °C (lit.) | mp 43-46 °C (lit.) | mp 113-114 °C (lit.) | mp - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?