230847
5-Methyl-1,10-phenanthroline
≥99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
113-114 °C (lit.)
Solubilità
methanol: soluble 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
Stringa SMILE
Cc1cc2cccnc2c3ncccc13
InChI
1S/C13H10N2/c1-9-8-10-4-2-6-14-12(10)13-11(9)5-3-7-15-13/h2-8H,1H3
UJAQYOZROIFQHO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3