301515
N-Tritylglycine
98%
Sinonimo/i:
N-(Triphenylmethyl)glycine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
OC(=O)CNC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H19NO2/c23-20(24)16-22-21(17-10-4-1-5-11-17,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19/h1-15,22H,16H2,(H,23,24)
XUXRXWLKUYPGMZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3