Documenti fondamentali
300438
Sigma-Aldrich
(2R)-(−)-Glycidyl 4-nitrobenzoate
98%
Sinonimo/i:
(R)-(−)-Glycidyl 4-nitrobenzoate, (R)-(−)-Oxirane-2-methanol 4-nitrobenzoate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H9NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.18
Beilstein:
5278590
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
solid
Attività ottica
[α]19/D −37°, c = 1.08 in chloroform
Punto di fusione
60-62 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
ether
nitro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)C(=O)OC[C@H]2CO2
InChI
1S/C10H9NO5/c12-10(16-6-9-5-15-9)7-1-3-8(4-2-7)11(13)14/h1-4,9H,5-6H2/t9-/m1/s1
MUWIANZPEBMVHH-SECBINFHSA-N
Applicazioni
(2R)-(−)-Glycidyl 4-nitrobenzoate can be used as a starting material in the total synthesis of leukotriene B4.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Total synthesis of leukotriene B4.
Kerdesky FAJ, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58(13), 3516-3520 (1993)