Documenti fondamentali
300330
Sigma-Aldrich
Ethylmagnesium chloride solution
2.0 M in diethyl ether
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2MgCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.82
Beilstein:
3647886
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Concentrazione
2.0 M in diethyl ether
Densità
0.823 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC[Mg]Cl
InChI
1S/C2H5.ClH.Mg/c1-2;;/h1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
ZWNJJACKPNTXHY-UHFFFAOYSA-M
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-40.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-40 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)