299758
2-Nitro-9-fluorenone
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
222-223 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc2-c3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C13H7NO3/c15-13-11-4-2-1-3-9(11)10-6-5-8(14(16)17)7-12(10)13/h1-7H
AJEAHBZZHSLIQP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3