Documenti fondamentali
298867
Sigma-Aldrich
1-Nitro-2-propylbenzene
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2C6H4NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.527 (lit.)
P. ebollizione
133-136 °C/26 mmHg (lit.)
Densità
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
nitro
Stringa SMILE
CCCc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H11NO2/c1-2-5-8-6-3-4-7-9(8)10(11)12/h3-4,6-7H,2,5H2,1H3
UGAXDAGIKIVCQB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1-Nitro-2-propylbenzene may be used in chemical synthesis.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
221.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
105 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)