Documenti fondamentali
298573
Sigma-Aldrich
4-Dimethylamino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
96%
Sinonimo/i:
N,N,2,2,6,6-Hexamethyl-4-piperidinamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H24N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4641 (lit.)
Stringa SMILE
CN(C)C1CC(C)(C)NC(C)(C)C1
InChI
1S/C11H24N2/c1-10(2)7-9(13(5)6)8-11(3,4)12-10/h9,12H,7-8H2,1-6H3
LRAJIZNKBMCWJE-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
Applicazioni
4-Dimethylamino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine may be used in chemical synthesis.
Reactant for:
Self-aggregation of supramolecules of nitroxides
Synthesis of unsymmetrical spin-labeled bolaamphiphiles
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
120.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
49 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)