Key Documents
298336
Sigma-Aldrich
3-(Perfluorobutyryl)-(−)-camphor
98%
Sinonimo/i:
3-(Heptafluorobutyryl)-L-camphor, 3-Heptafluorobutyryl-(−)-camphor
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H15F7O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
348.26
Beilstein:
2306496
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Attività ottica
[α]19/D −123°, c = 2.6 in chloroform
Indice di rifrazione
n20/D 1.422 (lit.)
Densità
1.218 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)C2CC[C@]1(C)C(=O)C2C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C14H15F7O2/c1-10(2)6-4-5-11(10,3)8(22)7(6)9(23)12(15,16)13(17,18)14(19,20)21/h6-7H,4-5H2,1-3H3/t6-,7?,11+/m0/s1
PEWOESYEGLBLNR-NSMOOJLNSA-N
Applicazioni
3-(Perfluorobutyryl)-(−)-camphor can be used:
  • To prepare mesoporous metal-organic hybrid materials, which are used as catalysts in the asymmetric hetero-Diels-Alder cyclization of Danishefsky′s diene with benzaldehydes.
  • As a precursor in the synthesis of chiral tetrakis(β-diketonate) Ln(III) complexes.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Screening of rare earth metal grafted MCM-41 silica for asymmetric catalysis.
Gerstberger G and Anwander R.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 44, 303-310 (2001)
Yiji Lin et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 41(22), 6696-6706 (2012-04-28)
Chiral tetrakis(β-diketonate) Ln(III) complexes Δ-[NaLa(d-hfc)(4)(CH(3)CN)] (1) and Λ-[NaLa(l-hfc)(4) (CH(3)CN)] (2) (d/l-hfc(-) = 3-heptafluo-robutylryl-(+)/(-)-camphorate) are a pair of enantiomers and crystallize in the same Sohncke space group (P2(1)2(1)2(1)) with dodecahedral (DD) geometry. Typically positive and negative exciton splitting patterns around 320