Documenti fondamentali
297941
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-3-methylpyrazine
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.14
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.507 (lit.)
Densità
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1nccnc1C
InChI
1S/C6H8N2O/c1-5-6(9-2)8-4-3-7-5/h3-4H,1-2H3
VKJIAEQRKBQLLA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Lowest observable adverse effect levels of 2-methoxy-3-methylpyrazine which inhibits ciliary beat frequency, oocyte pickup rate and infundibular smooth muscle contraction in the hamster oviduct has been evaluated.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
132.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
56 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Karen Riveles et al.
Reproductive biology and endocrinology : RB&E, 2, 23-23 (2004-05-14)
Our past studies have shown that cigarette smoke inhibits oviductal functioning in vivo and in vitro. The goals in this study were to identify pyrazine derivatives in cigarette smoke solutions that inhibit ciliary beat frequency, oocyte pickup rate, and infundibular