Documenti fondamentali
297704
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)aniline
97%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3(CF3)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.02
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.532 (lit.)
P. ebollizione
84-86 °C/5 mmHg (lit.)
Densità
1.71 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
Stringa SMILE
Nc1ccc(Br)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5BrF3N/c8-4-1-2-6(12)5(3-4)7(9,10)11/h1-3H,12H2
PHXGKHTWEOPCEW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)aniline has been used in the preparation of 2,5-dibromo-(trifluoromethyl)benzene and 5-bromo-2-iodo-(trifluoromethyl)benzene[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
107 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Some Dihalo-(trifluoromethyl)-benzenes.
McBee ET, et al.
Journal of the American Chemical Society, 73(8), 3932-3934 (1951)