Documenti fondamentali
296473
Sigma-Aldrich
Chlorodimethylethylsilane
97%
Sinonimo/i:
Chloro(ethyl)dimethylsilane, Dimethylethylchlorosilane
About This Item
Formula condensata:
C2H5Si(CH3)2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.67
Beilstein:
1731192
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.406 (lit.)
P. ebollizione
89.2 °C (lit.)
Densità
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C4H11ClSi/c1-4-6(2,3)5/h4H2,1-3H3
AVDUEHWPPXIAEB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
17.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-8 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)