295736
Carbon tetrafluoride
99.9%
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.04 (vs air)
Saggio
99.9%
P. ebollizione
−130 °C (lit.)
Punto di fusione
−184 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)F
InChI
1S/CF4/c2-1(3,4)5
TXEYQDLBPFQVAA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Compatible with the following:
- Aldrich® lecture-bottle station systems
- Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Altre note
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Portagomma
Raccomandato
Regolatore
Valvola di controllo
Valvola di spurgo
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Press. Gas Liquefied gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?