295574
Nitrogen
≥99.998%
Sinonimo/i:
Nitrogen gas
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
suitable for DIN 38407-42
Densità del vapore
0.97 (vs air)
Saggio
≥99.998%
Impurezze
≤3 ppm water
≤5 ppm oxygen
P. eboll.
−196 °C (lit.)
Punto di fusione
−210 °C (lit.)
Stringa SMILE
N#N
InChI
1S/N2/c1-2
IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Compatible with the following:
- Aldrich® lecture-bottle station systems
- Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Altre note
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Portagomma
Raccomandato
Regolatore
Valvola di controllo
Valvola di spurgo
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Press. Gas Compr. Gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Articoli
Noble-metal nanostructures find diverse applications from catalysis to biomedical research, leveraging surface properties in various fields.