Documenti fondamentali
294977
Sigma-Aldrich
Air
dry
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142100
NACRES:
NA.22
Il prodotto 294977 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Densità del vapore
1 (vs air)
Livello qualitativo
Impurezze
≤10 ppm water
P. ebollizione
−189 °C (lit.)
Confezionamento
Supplied in a carbon steel lecture bottle with a CGA180M/CGA110F needle valve installed.
Compatible with the following:
  • Aldrich® lecture-bottle station systems
  • Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Altre note
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Comunemente ordinati con questo prodotto
Portagomma
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Valvola di spurgo
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Gas cylinder
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Press. Gas Compr. Gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)