Documenti fondamentali
930148
Sigma-Aldrich
Glycerol carbonate-(carbonyl-13C)
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Sinonimo/i:
4-(Hydroxymethyl)-1,3-dioxolan-2-one-2-13C
Scegli un formato
50 MG
312,00 €
312,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
312,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC3H6O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51113400
NACRES:
NA.13
312,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (CP)
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OCC(O1)CO[13C]1=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-1-3-2-7-4(6)8-3/h3,5H,1-2H2/i4+1
JFMGYULNQJPJCY-AZXPZELESA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)